Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lingo1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lingo1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8168-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053021
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001298005.1
Lingo1 Protein
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
235402
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Lingo1
Recombinant Protein
E. coli
PPRCECSAQD RAVLCHRKRF VAVPEGIPTE TRLLDLGKNR IKTLNQDEFA SFPHLEELEL NENIVSAVEP GAFNNLFNLR TLGLRSNRLK LIPLGVFTGL SNLTKLDISE NKIVILLDYM FQDLYNLKSL EVGDNDLVYI SHRAFSGLNS LEQLTLEKCN LTSIPTEALS HLHGLIVLRL RHLNINAIRD YSFKRLYRLK VLEISHWPYL DTMTPNCLYG LNLTSLSITH CNLTAVPYLA VRHLVYLRFL NLSYNPIGTI EGSMLHELLR LQEIQLVGGQ LAVVEPYAFR GLNYLRVLNV SGNQLTTLEE SAFHSVGNLE TLILDSNPLA CDCRLLWVFR RRWRLNFNRQ QPTCATPEFV QGKEFKDFPD VLLPNYFTCR RAHIRDRKAQ QVFVDEGHTV QFVCRADGDP PPAILWLSPR KHLVSAKSNG RLTVFPDGTL EVRYAQVQDN GTYLCIAANA GGNDSMPAHL HVRSYSPDWP HQPNKTFAFI SNQPGEGEAN STRATVPFPF DIKTLIIAT