Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Leptin Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5429-1000ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936109
  • 203.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_032519.1
Leptin Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSAKQRVTGL DFIPGLHPIL SLSKMDQTLA VYQQVLTSLP SQNVLQIAND LENLRDLLHL LAFSKSCSLP QTSGLQKPES LDGVLEASLY STEVVALSRL QGSLQDILQQ LDVSPEC
16846
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
LEP
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5