Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LDHA Protein
A cDNA sequence encoding the LDHA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 16828 |
---|---|
Nombre | LDHA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Ldha |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935038
|
enQuireBio™
QP10743-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925038
|
enQuireBio™
QP10743-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915038
|
enQuireBio™
QP10743-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
16828 | |
Research Use Only | |
Ldha | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MATLKDQLIV NLLKEEQAPQ NKITVVGVGA VGMACAISIL MKDLADELAL VDVMEDKLKG EMMDLQHGSL FLKTPKIVSS KDYCVTANSK LVIITAGARQ QEGESRLNLV QRNVNIFKFI IPNIVKYSPH CKLLIVSNPV DILTYVAWKI SGFPKNRVIG SGCNLDSARF RYLMGERLGV HALSCHGWVL GEHGDSSVPV WSGVNVAGVS LKSLNPELGT DADKEQWKEV HKQVVDSAYE VIKLKGYTSW AIGLSVADLA ESIMKNLRRV HPISTMIKGL YGINEDVFLS VPCILGQNGI SDVVKVTLTP EEEARLKKSA DTLWGIQKEL QFLEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
LDHA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 250 units/mg, and is defined as the Amount of enzyme that convert 1.0 umole of pyruvate to L-lactate and per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
LDHA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |