Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LAMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre LAMP2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12531-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15920729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12531-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12531-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
LAMP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LAMP2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LIVNLTDSKG TCLYAEWEMN FTITYETTNQ TNKTITIAVP DKATHDGSSC GDDRNSAKIM IQFGFAVSWA VNFTKEASHY SIHDIVLSYN TSDSTVFPGA VAKGVHTVKN PENFKVPLDV IFKCNSVLTY NLTPVVQKYW GIHLQAFVQN GTVSKNEQVC EEDQTPTTVA PIIHTTAPST TTTLTPTSTP TPTPTPTPTV GNYSIRNGNT TCLLATMGLQ LNITEEKVPF IFNINPATTN FTGSCQPQSA QLRLNNSQIK YLDFIFAVKN EKRFYLKEVN VYMYLANGSA FNISNKNLSF WDAPLGSSYM CNKEQVLSVS RAFQINTFNL KVQPFNVTKG QYSTAQDCSA DEDNLEHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.