missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse L-FABP / FABP1 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse L-FABP / FABP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_059095.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14080 |
Nombre | L-FABP / FABP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963058
|
enQuireBio™
QP10197-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953058
|
enQuireBio™
QP10197-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933058
|
enQuireBio™
QP10197-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943058
|
enQuireBio™
QP10197-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_059095.1 | |
L-FABP / FABP1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNFSGKYQLQ SQENFEPFMK AIGLPEDLIQ KGKDIKGVSE IVHEGKKIKL TITYGPKVVR NEFTLGEECE LETMTGEKVK AVVKLEGDNK MVTTFKGIKS VTELNGDTIT NTMTLGDIVY KRVSKRI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
14080 | |
Research Use Only | |
Fabp1 | |
The binding affinity of rMuFABP1 for the synthetic ligand cis-parinaric acid has been measured by fluorescence titration. Half maximal fluorescence of 2.5 uM rMuFABP1 is achieved with approximately 5 uM cis-paranaric acid. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |