Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Kinesin-like protein KIF1A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Kinesin-like protein KIF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Kinesin-like protein KIF1A Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042010 Ver documentos enQuireBio™
QP6262-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16082010 Ver documentos enQuireBio™
QP6262-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16032010 Ver documentos enQuireBio™
QP6262-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16062010 Ver documentos enQuireBio™
QP6262-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16072010 Ver documentos enQuireBio™
QP6262-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16052010 Ver documentos enQuireBio™
QP6262-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Kinesin-like protein KIF1A Protein
His-SUMO
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MAGASVKVAV RVRPFNSREM SRDSKCIIQM SGSTTTIVNP KQPKETPKSF SFDYSYWSHT SPEDINYASQ KQVYRDIGEE MLQHAFEGYN VCIFAYGQTG AGKSYTMMGK QEKDQQGIIP QLCEDLFSRI NDTTNDNMSY SVEVSYMEIY CERVRDLLNP KNKGNLRVRE HPLLGPYVED LSKLAVTSYN DIQDLMDSGN KPRTVAATNM NETSSRSHAV FNIIFTQKRH DAETNITTEK VSKISLVDLA GSERADSTGA KGTRLKEGAN INKSLTTLGK VISALAEMDS GPNKNKKKKK TDFIPYRDSV LTWLLRENLG GNSRTAMVAA LSPADINYDE TLSTLRYADR AKQIRCNAII N
Kif1a