Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Kinesin-like protein KIF1A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Kinesin-like protein KIF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6262-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Kinesin-like protein KIF1A Protein
Research Use Only
Kif1a
Recombinant Protein
E. coli
MAGASVKVAV RVRPFNSREM SRDSKCIIQM SGSTTTIVNP KQPKETPKSF SFDYSYWSHT SPEDINYASQ KQVYRDIGEE MLQHAFEGYN VCIFAYGQTG AGKSYTMMGK QEKDQQGIIP QLCEDLFSRI NDTTNDNMSY SVEVSYMEIY CERVRDLLNP KNKGNLRVRE HPLLGPYVED LSKLAVTSYN DIQDLMDSGN KPRTVAATNM NETSSRSHAV FNIIFTQKRH DAETNITTEK VSKISLVDLA GSERADSTGA KGTRLKEGAN INKSLTTLGK VISALAEMDS GPNKNKKKKK TDFIPYRDSV LTWLLRENLG GNSRTAMVAA LSPADINYDE TLSTLRYADR AKQIRCNAII N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol