Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the KGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre KGF 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15995008
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10735-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15985008
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10735-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15975008
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10735-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
KGF 2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
QALGQDMVSQ EATNCSSSSS SFSSPSSAGR HVRSYNHLQG DVRWRRLFSF TKYFLTIEKN GKVSGTKNED CPYSVLEITS VEIGVVAVKA INSNYYLAMN KKGKLYGSKE FNNDCKLKER IEENGYNTYA SFNWQHNGRQ MYVALNGKGA PRRGQKTRRK NTSAHFLPMT IQT
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.