Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon regulatory factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001239311.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 27056 |
Nombre | Interferon regulatory factor 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031800
|
enQuireBio™
QP6234-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051800
|
enQuireBio™
QP6234-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041800
|
enQuireBio™
QP6234-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061800
|
enQuireBio™
QP6234-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071800
|
enQuireBio™
QP6234-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081800
|
enQuireBio™
QP6234-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001239311.1 | |
Interferon regulatory factor 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
27056 | |
Research Use Only | |
Irf5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNHSAPGIPP PPRRVRLKPW LVAQVNSCQY PGLQWVNGEK KLFYIPWRHA TRHGPSQDGD NTIFKAWAKE TGKYTEGVDE ADPAKWKANL RCALNKSRDF QLFYDGPRDM PPQPYKIYEV CSNGPAPTES QPTDDYVLGE EEEEEEEELQ RMLPGLSITE PALPGPPNAP YSLPKEDTKW PPALQPPVGL GPPVPDPNLL APPSGNPAGF RQLLPEVLEP GPLASSQPPT EPLLPDLLIS PHMLPLTDLE IKFQYRGRAP RTLTISNPQG CRLFYSQLEA TQEQVELFGP VTLEQVRFPS PEDIPSDKQR FYTNQLLDVL DRGLILQLQG QDLYAIRLCQ CKVFWSGPCA LAHGSCPNPI QREVKTKLFS LEQFLNELIL FQKGQTNTPP PFEIFFCFGE EWPDVKPREK KLITVQVVPV AARLLLEMFS GELSWSADSI RLQISNPDLK DHMVEQFKEL HHLWQSQQQL QPMVQAPPVA GLDASQGPWP MHPVGMQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |