Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon regulatory factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6234-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001239311.1
Interferon regulatory factor 5 Protein
Research Use Only
Irf5
Recombinant Protein
E. coli
MNHSAPGIPP PPRRVRLKPW LVAQVNSCQY PGLQWVNGEK KLFYIPWRHA TRHGPSQDGD NTIFKAWAKE TGKYTEGVDE ADPAKWKANL RCALNKSRDF QLFYDGPRDM PPQPYKIYEV CSNGPAPTES QPTDDYVLGE EEEEEEEELQ RMLPGLSITE PALPGPPNAP YSLPKEDTKW PPALQPPVGL GPPVPDPNLL APPSGNPAGF RQLLPEVLEP GPLASSQPPT EPLLPDLLIS PHMLPLTDLE IKFQYRGRAP RTLTISNPQG CRLFYSQLEA TQEQVELFGP VTLEQVRFPS PEDIPSDKQR FYTNQLLDVL DRGLILQLQG QDLYAIRLCQ CKVFWSGPCA LAHGSCPNPI QREVKTKLFS LEQFLNELIL FQKGQTNTPP PFEIFFCFGE EWPDVKPREK KLITVQVVPV AARLLLEMFS GELSWSADSI RLQISNPDLK DHMVEQFKEL HHLWQSQQQL QPMVQAPPVA GLDASQGPWP MHPVGMQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27056
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol