Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7 / Interleukin 7 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032397.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16196 |
Nombre | IL7 / Interleukin 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986039
|
enQuireBio™
QP5401-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966039
|
enQuireBio™
QP5401-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956039
|
enQuireBio™
QP5401-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996039
|
enQuireBio™
QP5401-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976039
|
enQuireBio™
QP5401-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_032397.1 | |
IL7 / Interleukin 7 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MECHIKDKEG KAYESVLMIS IDELDKMTGT DSNCPNNEPN FFRKHVCDDT KEAAFLNRAA RKLKQFLKMN ISEEFNVHLL TVSQGTQTLV NCTSKEEKNV KEQKKNDACF LKRLLREIKT CWNKILKGSI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
16196 | |
Research Use Only | |
IL7 | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |