missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL6 / Interleukin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001300983.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16193 |
Nombre | IL6 / Interleukin-6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953918
|
enQuireBio™
QP10455-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933918
|
enQuireBio™
QP10455-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923918
|
enQuireBio™
QP10455-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943918
|
enQuireBio™
QP10455-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001300983.1 | |
IL6 / Interleukin-6 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPTSQVRRG DFTEDTTPNR PVYTTSQVGG LITHVLWEIV EMRKELCNGN SDCMNNDDAL AENNLKLPEI QRNDGCYQTG YNQEICLLKI SSGLLEYHSY LEYMKNNLKD NKKDKARVLQ RDTETLIHIF NQEVKDLHKI VLPTPISNAL LTDKLESQKE WLRTKTIQFI LKSLEEFLKV TLRSTRQT | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16193 | |
Research Use Only | |
IL6 | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of IL-6-dependent murine 7TD1 cells is less than 0.02 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5 M 107 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |