missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL5 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034688.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16191 |
Nombre | IL5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926099
|
enQuireBio™
QP5423-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916099
|
enQuireBio™
QP5423-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_034688.1 | |
IL5 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
20 mM sodium bicarbonate, pH 9.0 |
16191 | |
Research Use Only | |
IL5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEIPMSTVVK ETLTQLSAHR ALLTSNETMR LPVPTHKNHQ LCIGEIFQGL DILKNQTVRG GTVEMLFQNL SLIKKYIDRQ KEKCGEERRR TRQFLDYLQE FLGVMSTEWA MEG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |