missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL5 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL5, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1535.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034688.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16191 |
Nombre | IL5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913918
|
enQuireBio™
QP10454-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903918
|
enQuireBio™
QP10454-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983908
|
enQuireBio™
QP10454-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993908
|
enQuireBio™
QP10454-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034688.1 | |
IL5 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEIPMSTVVK ETLTQLSAHR ALLTSNETMR LPVPTHKNHQ LCIGEIFQGL DILKNQTVRG GTVEMLFQNL SLIKKYIDRQ KEKCGEERRR TRQFLDYLQE FLGVMSTEWA MEG | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16191 | |
Research Use Only | |
IL5 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 m filtered 20 mM Tris, pH 9.0, 150 mM NaCl, lyophilized |