missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001158196.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 77125 |
Nombre | IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913958
|
enQuireBio™
QP10464-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993948
|
enQuireBio™
QP10464-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983948
|
enQuireBio™
QP10464-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903958
|
enQuireBio™
QP10464-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001158196.1 | |
IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SIQGTSLLTQ SPASLSTYND QSVSFVLENG CYVINVDDSG KDQEQDQVLL RYYESPCPAS QSGDGVDGKK LMVNMSPIKD TDIWLHANDK DYSVELQRGD VSPPEQAFFV LHKKSSDFVS FECKNLPGTY IGVKDNQLAL VEEKDESCNN IMFKLSKI | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
77125 | |
Research Use Only | |
IL33 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, and 1 mM EDTA, lyophilized |