Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Il27 alpha Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5457-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936169
  • 760.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_663611.1
Il27 alpha Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALVALSQPR VQCHASRYPV AVDCSWTPLQ APNSTRSTSF IATYRLGVAT QQQSQPCLQR SPQASRCTIP DVHLFSTVPY MLNVTAVHPG GASSSLLAFV AERIIKPDPP EGVRLRTAGQ RLQVLWHPPA SWPFPDIFSL KYRLRYRRRG ASHFRQVGPI EATTFTLRNS KPHAKYCIQV SAQDLTDYGK PSDWSLPGQV ESAPHKP
246779
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL27Ra
Mouse
Untagged
10 mM sodium bicarbonate, pH 8.5