Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Il27 alpha Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_663611.1
ID de gen (Entrez) 246779
Nombre Il27 alpha Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15966169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5457-2UG
2 μg
112.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15946169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5457-10UG
10 μg
263.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15936169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5457-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15976169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5457-500UG
500 μg
4515.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15956169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5457-1MG
1 mg
7420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_663611.1
Il27 alpha Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALVALSQPR VQCHASRYPV AVDCSWTPLQ APNSTRSTSF IATYRLGVAT QQQSQPCLQR SPQASRCTIP DVHLFSTVPY MLNVTAVHPG GASSSLLAFV AERIIKPDPP EGVRLRTAGQ RLQVLWHPPA SWPFPDIFSL KYRLRYRRRG ASHFRQVGPI EATTFTLRNS KPHAKYCIQV SAQDLTDYGK PSDWSLPGQV ESAPHKP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
246779
Research Use Only
IL27Ra
Mouse
Untagged
10 mM sodium bicarbonate, pH 8.5