Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL25 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | IL25 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL25 |
Actividad biológica | Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936199
|
enQuireBio™
QP5467-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916199
|
enQuireBio™
QP5467-25UG |
25 μg |
263.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996189
|
enQuireBio™
QP5467-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926199
|
enQuireBio™
QP5467-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906199
|
enQuireBio™
QP5467-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL25 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse IL25 bioactivity was confirmed in a PBMC IL-8 production assay (see figure). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
IL25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVSLRIQEGC SHLPSCCPSK EQEPPEEWLK WSSASVSPPE PLSHTHHAES CRASKDGPLN SRAISPWSYE LDRDLNRVPQ DLYHARCLCP HCVSLQTGSH MDPLGNSVPL YHNQTVFYRR PCHGEEGTHR RYCLERRLYR VSLACVCVRP RVMA | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |