missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL21 / Interleukin 21 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL21 / Interleukin 21, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068554.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60505 |
Nombre | IL21 / Interleukin 21 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933948
|
enQuireBio™
QP10462-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913948
|
enQuireBio™
QP10462-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903948
|
enQuireBio™
QP10462-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923948
|
enQuireBio™
QP10462-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_068554.1 | |
IL21 / Interleukin 21 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HKSSPQGPDR LLIRLRHLID IVEQLKIYEN DLDPELLSAP QDVKGHCEHA AFACFQKAKL KPSNPGNNKT FIIDLVAQLR RRLPARRGGK KQKHIAKCPS CDSYEKRTPK EFLERLKWLL QKMIHQHLS | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
60505 | |
Research Use Only | |
IL21 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human N1186 T cells is less than 25 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 4.0 M 104 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 m filtered 2 M PBS, pH 7.4, lyophilized |