missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1F5 / IL36RN Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL1F5 / IL36RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3945.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139559.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 54450 |
Nombre | IL1F5 / IL36RN Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943858
|
enQuireBio™
QP10438-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923858
|
enQuireBio™
QP10438-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913858
|
enQuireBio™
QP10438-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933858
|
enQuireBio™
QP10438-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001139559.1 | |
IL1F5 / IL36RN Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VLSGALCFRM KDSALKVLYL HNNQLLAGGL HAEKVIKGEE ISVVPNRALD ASLSPVILGV QGGSQCLSCG TEKGPILKLE PVNIMELYLG AKESKSFTFY RRDMGLTSSF ESAAYPGWFL CTSPEADQPV RLTQIPEDPA WDAPITDFYF QQCD | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
54450 | |
Research Use Only | |
IL36RN | |
Measured by its ability to inhibit IL-36gamma induced IL-6 production by human PBMCs. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |