Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL19 / Interleukin-19 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001009940.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 329244 |
Nombre | IL19 / Interleukin-19 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946229
|
enQuireBio™
QP5483-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926229
|
enQuireBio™
QP5483-100UG |
100 μg |
263.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956229
|
enQuireBio™
QP5483-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936229
|
enQuireBio™
QP5483-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001009940.1 | |
IL19 / Interleukin-19 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLRRCLISVD MRLIEKSFHE IKRAMQTKDT FKNVTILSLE NLRSIKPGDV CCMTNNLLTF YRDRVFQDHQ ERSLEVLRRI SSIANSFLCV QKSLERCQVH RQCNCSQEAT NATRIIHDNY NQLEVSSAAL KSLGELNILL AWIDRNHLET PAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
329244 | |
Research Use Only | |
IL19 | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |