Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL17F / IL-17F Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1479-100 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915479
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_665855.2
IL17F / IL-17F Protein
Research Use Only
IL17F
Recombinant Protein
E. coli
MRKNPKAGVP ALQKAGNCPP LEDNTVRVDI RIFNQNQGIS VPREFQNRSS SPWDYNITRD PHRFPSEIAE AQCRHSGCIN AQGQEDSTMN SVAIQQEILV LRREPQGCSN SFRLEKMLLK VGCTCVKPIV HQAA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
257630
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse IL17F / IL-17F induces  IL-6 production in 3T3 cells (typical ED50 is ? 1 ug/ml).
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA