Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-3 / Interleukin-3 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_034686.2
ID de gen (Entrez) 16187
Nombre IL-3 / Interleukin-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP4199-500UG
500 μg
2600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP4199-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_034686.2
IL-3 / Interleukin-3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
16187
Research Use Only
IL3
Recombinant Protein
E. coli
MDTHRLTRTL NCSSIVKEII GKLPEPELKT DDEGPSLRNK SFRRVNLSKF VESQGEVDPE DRYVIKSNLQ KLNCCLPTSA NDSALPGVFI RDLDDFRKKL RFYMVHLNDL ETVLTSRPPQ PASGSVSPNR GTVEC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.