missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 338374 |
---|---|
Nombre | IL 28B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Ifnl3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914938
|
enQuireBio™
QP10710-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904938
|
enQuireBio™
QP10710-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994928
|
enQuireBio™
QP10710-1MG |
1 mg |
2875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifica
338374 | |
Research Use Only | |
Ifnl3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DPVPRATRLP VEAKDCHIAQ FKSLSPKELQ AFKKAKGAIE KRLLEKDMRC SSHLISRAWD LKQLQVQERP KALQAEVALT LKVWENINDS ALTTILGQPL HTLSHIHSQL QTCTQLQATA EPKPPSRRLS RWLHRLQEAQ SKETPGCLED SVTSNLFQLL LRDLKCVASG DQCV | |
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 28B Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by an anti-viral assay using human HepG2 cells infected with encephalomyocarditis is less than 30 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 104 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
IL28B protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |