Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 20 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 58181 |
---|---|
Nombre | IL 20 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Il20 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944908
|
enQuireBio™
QP10701-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924908
|
enQuireBio™
QP10701-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934908
|
enQuireBio™
QP10701-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
58181 | |
Research Use Only | |
Il20 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKGFGLAFGL FSAVGFLLWT PLTGLKTLHL GSCVITANLQ AIQKEFSEIR DSVQAEDTNI DIRILRTTES LKDIKSLDRC CFLRHLVRFY LDRVFKVYQT PDHHTLRKIS SLANSFLIIK KDLSVCHSHM ACHCGEEAME KYNQILSHFI ELELQAAVVK ALGELGILLR WMEEML | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 20 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity was determined by measuring the dose dependent activation of STAT3 in human epidermal keratinocytes (HEK2a cells). Significant STAT3 activation is observed with >100ng/mL of Interleukin-20 recombinant mouse, corresponding to a specific activity of 10,000 units/mg of Interleukin-20 recombinant mouse. | |
Mouse | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing no additives. |