missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1RA / IL1RN Protein

A DNA sequence encoding the Mouse IL-1RA / IL1RN, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 675.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001034790.1
ID de gen (Entrez) 16181
Nombre IL-1RA / IL1RN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10450-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10450-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15953898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10450-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001034790.1
IL-1RA / IL1RN Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
RPSGKRPCKM QAFRIWDTNQ KTFYLRNNQL IAGYLQGPNI KLEEKIDMVP IDLHSVFLGI HGGKLCLSCA KSGDDIKLQL EEVNITDLSK NKEEDKRFTF IRSEKGPTTS FESAACPGWF LCTTLEADRP VSLTNTPEEP LIVTKFYFQE DQ
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
16181
Research Use Only
Il1rn
The ED50 as determined by inhibiting IL-1alpha- dependent proliferation of murine D10S cells is less than 50 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 104 IU/mg in the presence of 50 pg/ml rHuIL-1alpha.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications