Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 18 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 16173 |
---|---|
Nombre | IL 18 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Il18 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930279
|
enQuireBio™
QP12394-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920279
|
enQuireBio™
QP12394-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910279
|
enQuireBio™
QP12394-0.1MG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
16173 | |
Research Use Only | |
Il18 | |
Mouse | |
Untagged | |
The IL 18 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
IL 18 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNFGRLHCTT AVIRNINDQV LFVDKRQPVF EDMTDIDQSA SEPQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDSK MSTLSCKNKI ISFEEMDPPE NIDDIQSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLILKKK DENGDKSVMF TLTNLHQS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |