missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-11 / interleukin 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL-11 / interleukin 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032376.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16156 |
Nombre | IL-11 / interleukin 11 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913938
|
enQuireBio™
QP10459-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993928
|
enQuireBio™
QP10459-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983928
|
enQuireBio™
QP10459-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903938
|
enQuireBio™
QP10459-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032376.1 | |
IL-11 / interleukin 11 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPGPPAGSPR VSSDPRADLD SAVLLTRSLL ADTRQLAAQM RDKFPADGDH SLDSLPTLAM SAGTLGSLQL PGVLTRLRVD LMSYLRHVQW LRRAGGPSLK TLEPELGALQ ARLERLLRRL QLLMSRLALP QAAPDQPVIP LGPPASAWGS IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16156 | |
Research Use Only | |
IL11 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine T11 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |