missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-11 / interleukin 11 Protein

A DNA sequence encoding the Mouse IL-11 / interleukin 11, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10459-ec-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15913938

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_032376.1
IL-11 / interleukin 11 Protein
Research Use Only
IL11
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine T11 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
16156
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MPGPPAGSPR VSSDPRADLD SAVLLTRSLL ADTRQLAAQM RDKFPADGDH SLDSLPTLAM SAGTLGSLQL PGVLTRLRVD LMSYLRHVQW LRRAGGPSLK TLEPELGALQ ARLERLLRRL QLLMSRLALP QAAPDQPVIP LGPPASAWGS IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales