Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ICAM4 / CD242 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ICAM4 / CD242, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8170-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_076381.1
ICAM4 / CD242 Protein
Research Use Only
Icam4
Recombinant Protein
E. coli
QQEWMQSPPA PSVTSAPFWV RLNPELEAVP PGGSAWLNCS HNCPLPVHSS LRTQLRQGKI VNGSGWVSYQ LLDVRAWNSK VRCVVTCAGE TREATARITA YKRPRSVILE PPVLVGHKYT LRCYVTHVFP VGFLVVSLRR GGRVIYHESL ERFTGSDLAN VTLTYVMRAG LNDLWQPLTC HARLNLDGLV VRSSSAPVML TVLALSPAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
78369
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol