Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HPGD Protein
A cDNA sequence encoding the HPGD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 15446 |
---|---|
Nombre | HPGD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Hpgd |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909988
|
enQuireBio™
QP12300-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999978
|
enQuireBio™
QP12300-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989978
|
enQuireBio™
QP12300-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
15446 | |
Research Use Only | |
Hpgd | |
Mouse | |
His | |
The HPGD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
HPGD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHVNGKV ALVTGAAQGI GKAFAEALLL HGAKVALVDW NLEAGVKCKA ALDEQFEPQK TLFVQCDVAD QKQLRDTFRK VVDHFGRLDI LVNNAGVNNE KNWEQTLQIN LVSVISGTYL GLDYMSKQNG GEGGIIINMS SLAGLMPVAQ QPVYCASKHG IIGFTRSAAM AANLMKSGVR LNVICPGFVD TPILESIEKE ENMGQYIEYK DQIKAMMKFY GVLHPSTIAN GLINLIEDDA LNGAIMKITA SKGIHFQDYD ISPLLVKAPL TS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |