Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H3-like centromeric protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone H3-like centromeric protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001289058.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12615 |
Nombre | Histone H3-like centromeric protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017551
|
enQuireBio™
QP9060-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057551
|
enQuireBio™
QP9060-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027551
|
enQuireBio™
QP9060-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047551
|
enQuireBio™
QP9060-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067551
|
enQuireBio™
QP9060-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037551
|
enQuireBio™
QP9060-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001289058.1 | |
Histone H3-like centromeric protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12615 | |
Research Use Only | |
Cenpa | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MGPRRKPQTP RRRPSSPAPG PSRQSSSVGS QTLRRRQKFM WLKEIKTLQK STDLLFRKKP FSMVVREICE KFSRGVDFWW QAQALLALQE AAEAFLIHLF EDAYLLSLHA GRVTLFPKDI QLTRRIRGFE GGLP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |