Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone H2B type 1-M Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone H2B type 1-M, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6160-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_835507.1
Histone H2B type 1-M Protein
Research Use Only
Hist1h2bm
Recombinant Protein
E. coli
PEPTKSAPAP KKGSKKAVTK AQKKDGKKRK RSRKESYSVY VYKVLKQVHP DTGISSKAMG IMNSFVNDIF ERIAGEASRL AHYNKRSTIT SREIQTAVRL LLPGELAKHA VSEGTKAVTK YTSSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
319186
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol