missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6146-ye-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16051160

  • 2195.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hemoglobin subunit alpha Protein
Research Use Only
Hba
Recombinant Protein
Yeast
VLSGEDKSNI KAAWGKIGGH GAEYGAEALE RMFASFPTTK TYFPHFDVSH GSAQVKGHGK KVADALASAA GHLDDLPGAL SALSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA SHHPADFTPA VHASLDKFLA SVSTVLTSKY R
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales