missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HDAC8 Protein
A cDNA sequence encoding the HDAC8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | HDAC8 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989678
|
enQuireBio™
QP12203-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909688
|
enQuireBio™
QP12203-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999678
|
enQuireBio™
QP12203-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HDAC8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
HDAC8 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEMPEEPANS GHSLPPVYIY SPEYVSICDS LVKVPKRASM VHSLIEAYAL HKQMRIVKPK VASMEEMATF HTDAYLQHLQ KVSQEGDEDH PDSIEYGLGY DCPATEGIFD YAAAIGGGTI TAAQCLIDGK CKVAINWSGG WHHAKKDEAS GFCYLNDAVL GILRLRRKFD RILYVDLDLH HGDGVEDAFS FTSKVMTVSL HKFSPGFFPG TGDMSDVGLG KGRYYSVNVP IQDGIQDEKY YHICESVLKE VYQAFNPKAV VLQLGADTIA GDPMCSFNMT PVGIGKCLKY VLQWQLATLI LGGGGYNLAN TARCWTYLTG VILGKTLSSE IPDHEFFTAY GPDYVLEITP SCRPDRNEPH RIQQILNYIK GNLKHVVHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |