Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HAPLN1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) HAPLN1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9171-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_038528.3
HAPLN1 Protein
Research Use Only
Hapln1
Recombinant Protein
Yeast
ISVCWADHHL SDSYTPPDQD RVIHIQAENG PRLLVEAEQA KVFSHRGGNV TLPCKFYRDP TAFGSGIHKI RIKWTKLTSD YLREVDVFVS MGYHKKTYGG YQGRVFLKGG SDNDASLVIT DLTLEDYGRY KCEVIEGLED DTAVVALELQ GVVFPYFPRL GRYNLNFHEA RQACLDQDAV IASFDQLYDA WRGGLDWCNA GWLSDGSVQY PITKPREPCG GQNTVPGVRN YGFWDKDKSR YDVFCFTSNF NGRFYYLIHP TKLTYDEAVQ ACLNDGAQIA KVGQIFAAWK LLGYDRCDAG WLADGSVRYP ISRPRRRCSP TEAAVRFVGF PDKKHKLYGV YCFRAYN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12950
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol