Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-D1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7403-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
H2-D1 Protein
Research Use Only
H2-D1
Recombinant Protein
E. coli
GSHSLRYFVT AVSRPGFGEP RYMEVGYVDN TEFVRFDSDA ENPRYEPRAR WIEQEGPEYW ERETRRAKGN EQSFRVDLRT ALRYYNQSAG GSHTLQWMAG CDVESDGRLL RGYWQFAYDG CDYIALNEDL KTWTAADMAA QITRRKWEQA GAAERDRAYL EGECVEWLRR YLKNGNATLL RTDPPKAHVT HHRRPEGDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEELTQEMEL VETRPAGDGT FQKWASVVVP LGKEQKYTCH VEHEGLPEPL TLRWGKEEPP SSTKTNT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol