Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanylate cyclase activator 2B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6134-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051050
  • 2826.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
20-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_032217.2
Guanylate cyclase activator 2B Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
14916
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Guca2b
Recombinant Protein
E. coli
VYIKYHGFQV QLESVKKLNE LEEKEMSNPQ PRRSGLLPAV CHNPALPLDL QPVCASQEAA STFKALRTIA TDECELCINV ACTGC