Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 14869
Nombre GSTP2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Gstp2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15939248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12063-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15929248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12063-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15919248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12063-HIS-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
14869
Research Use Only
Gstp2
Mouse
His
GSTP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
GSTP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPYTIV YFPSPGRCEA MRMLLADQGQ SWKEEVVTID TWMQGLLKPT CLYGQLPKFE DGDLTLYQSN AILRHLGRSL GLYGKNQREA AQVDMVNDGV EDLRGKYGTM IYRNYENGKN DYVKALPGHL KPFETLLSQN QGGKAFIVGD QISFADYNLL DLLLIHQVLA PGCLDNFPLL SAYVARLSAR PKIKAFLSSP EHVNRPINGN GKQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.