Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GOT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GOT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969138
|
enQuireBio™
QP12029-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15959138
|
enQuireBio™
QP12029-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949138
|
enQuireBio™
QP12029-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GOT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
GOT1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPSVF AQVPQAPPVL VFKLTADFRD DPDPRKVNLG VGAYRTDESQ PWVLPVVRKV EQKIANDNSL NHEYLPILGL AEFRSCASRL VLGDNSPAIR ENRVGGVQSL GGTGALRIGA DFLGRWYNGT DNKNTPIYVS SPTWENHNAV FSAAGFKDIR PYCYWDAEKR GLDLQGFLND LENAPEFSIF VLHACAHNPT GTDPTPEQWK QIAAVMQRRF LFPFFDSAYQ GFASGDLEKD AWAIRYFVSE GFELFCAQSF SKNFGLYNER VGNLTVVGKE SDSVLRVLSQ MEKIVRITWS NPPAQGARIV AATLSDPELF KEWKGNVKTM ADRILTMRSE LRARLEALKT PGTWSHITEQ IGMFSFTGLN PKQVEYLVNE KHIYLLPSGR INMCGLTTKN LDYVATSIHE AVTKIQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |