Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glypican-4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glypican-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Glypican-4 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16040870 Ver documentos enQuireBio™
QP6110-YE-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16080870 Ver documentos enQuireBio™
QP6110-YE-50UG
50 μg 342.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16030870 Ver documentos enQuireBio™
QP6110-YE-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16060870 Ver documentos enQuireBio™
QP6110-YE-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16070870 Ver documentos enQuireBio™
QP6110-YE-500UG
500 μg 1705.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16050870 Ver documentos enQuireBio™
QP6110-YE-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Glypican-4 Protein
GST
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_032176.2
Recombinant Protein
Yeast
AGGAHAEAKP YLLAALCILF LAVQGEWR
14735
Gpc4