Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glypican-4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glypican-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6110-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032176.2
Glypican-4 Protein
Research Use Only
Gpc4
Recombinant Protein
Yeast
AGGAHAEAKP YLLAALCILF LAVQGEWR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14735
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol