missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00€ - 2645.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001303658.1
ID de gen (Entrez) 70536
Nombre Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16044220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6567-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6567-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6567-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6567-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6567-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6567-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001303658.1
Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
70536
Research Use Only
QPCT
Recombinant Protein
E. coli
AWTQEKNHHQ PAHLNSSSLQ QVAEGTSISE MWQNDLRPLL IERYPGSPGS YSARQHIMQR IQRLQAEWVV EVDTFLSRTP YGYRSFSNII STLNPEAKRH LVLACHYDSK YFPRWDSRVF VGATDSAVPC AMMLELARAL DKKLHSLKDV SGSKPDLSLR LIFFDGEEAF HHWSPQDSLY GSRHLAQKMA SSPHPPGSRG TNQLDGMDLL VLLDLIGAAN PTFPNFFPKT TRWFNRLQAI EKELYELGLL KDHSLERKYF QNFGYGNIIQ DDHIPFLRKG VPVLHLIASP FPEVWHTMDD NEENLHASTI DNLNKIIQVF VLEYLHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications