Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6567-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001303658.1
Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Research Use Only
QPCT
Recombinant Protein
E. coli
AWTQEKNHHQ PAHLNSSSLQ QVAEGTSISE MWQNDLRPLL IERYPGSPGS YSARQHIMQR IQRLQAEWVV EVDTFLSRTP YGYRSFSNII STLNPEAKRH LVLACHYDSK YFPRWDSRVF VGATDSAVPC AMMLELARAL DKKLHSLKDV SGSKPDLSLR LIFFDGEEAF HHWSPQDSLY GSRHLAQKMA SSPHPPGSRG TNQLDGMDLL VLLDLIGAAN PTFPNFFPKT TRWFNRLQAI EKELYELGLL KDHSLERKYF QNFGYGNIIQ DDHIPFLRKG VPVLHLIASP FPEVWHTMDD NEENLHASTI DNLNKIIQVF VLEYLHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
70536
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol