missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucagon receptor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucagon receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032127.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14527 |
Nombre | Glucagon receptor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989779
|
enQuireBio™
QP6073-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929789
|
enQuireBio™
QP6073-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999779
|
enQuireBio™
QP6073-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919789
|
enQuireBio™
QP6073-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939789
|
enQuireBio™
QP6073-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909789
|
enQuireBio™
QP6073-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032127.2 | |
Glucagon receptor Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14527 | |
Research Use Only | |
Gcgr | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AQVMDFLFEK WKLYSDQCHH NLSLLPPPTE LVCNRTFDKY SCWPDTPPNT TANISCPWYL PWYHKVQHRL VFKRCGPDGQ WVRGPRGQPW RNASQCQLDD EEIEVQKGVA KMYSSQQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |