Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucagon receptor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucagon receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6073-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032127.2
Glucagon receptor Protein
Research Use Only
Gcgr
Recombinant Protein
E. coli
AQVMDFLFEK WKLYSDQCHH NLSLLPPPTE LVCNRTFDKY SCWPDTPPNT TANISCPWYL PWYHKVQHRL VFKRCGPDGQ WVRGPRGQPW RNASQCQLDD EEIEVQKGVA KMYSSQQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14527
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol