missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucagon receptor Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucagon receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6073-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15969779

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_032127.2
Glucagon receptor Protein
Research Use Only
Gcgr
Recombinant Protein
E. coli
AQVMDFLFEK WKLYSDQCHH NLSLLPPPTE LVCNRTFDKY SCWPDTPPNT TANISCPWYL PWYHKVQHRL VFKRCGPDGQ WVRGPRGQPW RNASQCQLDD EEIEVQKGVA KMYSSQQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14527
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales