Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLO1 Protein
A cDNA sequence encoding the GLO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 109801
Nombre GLO1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Glo1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10645-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10645-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10645-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
109801
Research Use Only
Glo1
Recombinant Protein
Baculovirus
MAEPQPASSG LTDETAFSCC SDPDPSTKDF LLQQTMLRIK DPKKSLDFYT RVLGLTLLQK LDFPAMKFSL YFLAYEDKND IPKDKSEKTA WTFSRKATLE LTHNWGTEDD ETQSYHNGNS DPRGFGHIGI AVPDVYSACK RFEELGVKFV KKPDDGKMKG LAFIQDPDGY WIEILNPNKI ATIILEHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
GLO1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 210 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that will form 1.0 micromol of S-lactoylglutathione from methylglyoxal and reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Mouse
His
GLO1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.