Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GFAP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GFAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6079-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919829
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001124492.1
GFAP Protein
Research Use Only
GFAP
Recombinant Protein
Yeast
MERRRITSAR RSYASETVVR GLGPSRQLGT MPRFSLSRMT PPLPARVDFS LAGALNAGFK ETRASERAEM MELNDRFASY IEKVRFLEQQ NKALAAELNQ LRAKEPTKLA DVYQAELREL RLRLDQLTAN SARLEVERDN FAQDLGTLRQ KLQDETNLRL EAENNLAAYR QEADEATLAR VDLERKVESL EEEIQFLRKI YEEEVRELRE QLAQQQVHVE MDVAKPDLTA ALREIRTQYE AVATSNMQET EEWYRSKFAD LTDAASRNAE LLRQAKHEAN DYRRQLQALT CDLESLRGTN ESLERQMREQ EERHARESAS YQEALARLEE EGQSLKEEMA RHLQEYQDLL NVKLALDIEI ATYRKLLEGE ENRITIPVQT FSNLQIRETS LDTKSVSEGH LKRNIVVKTV EMRDGEVIKD SKQEHKDVVM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
14580
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol