Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GFAP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GFAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001124492.1
ID de gen (Entrez) 14580
Nombre GFAP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6079-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15949829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6079-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15919829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6079-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15939829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6079-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6079-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15929829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6079-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001124492.1
GFAP Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
14580
Research Use Only
GFAP
Recombinant Protein
Yeast
MERRRITSAR RSYASETVVR GLGPSRQLGT MPRFSLSRMT PPLPARVDFS LAGALNAGFK ETRASERAEM MELNDRFASY IEKVRFLEQQ NKALAAELNQ LRAKEPTKLA DVYQAELREL RLRLDQLTAN SARLEVERDN FAQDLGTLRQ KLQDETNLRL EAENNLAAYR QEADEATLAR VDLERKVESL EEEIQFLRKI YEEEVRELRE QLAQQQVHVE MDVAKPDLTA ALREIRTQYE AVATSNMQET EEWYRSKFAD LTDAASRNAE LLRQAKHEAN DYRRQLQALT CDLESLRGTN ESLERQMREQ EERHARESAS YQEALARLEE EGQSLKEEMA RHLQEYQDLL NVKLALDIEI ATYRKLLEGE ENRITIPVQT FSNLQIRETS LDTKSVSEGH LKRNIVVKTV EMRDGEVIKD SKQEHKDVVM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.